Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus/dosseret en acier inox et Solid HD Shelf
Product Code. 15947131
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm)
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
Comprend:
Dosseret et étagère HD Solid
Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur
Type de produit:
Table fixe
Table mobile
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15947131
Brand: Metro™ LTSM36S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Procure une station de travail plus sûre à votre personnel. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion avec dosseret et Solid Shelf et une construction en acier inox.entière.
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Order Info
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Specifications
Type de produit Table mobile
Dimensions (L x l x H) 35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 35 po
Hauteur (métrique) 89 cm
Comprend Dosseret et étagère Solid HD, insert adaptateur
Longueur (impériale) 35,75 in
Longueur (métrique) 90,8 cm
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Largeur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 76,2 cm
Matériau Acier inoxydable