Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus en acier inox, avec dosseret et cadre à 3 côtés
Code produit. 15937151
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm)
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm)
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
Comprend:
Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur
Dosseret avec cadre à 3 côtés
Type de produit:
Table fixe
Table mobile
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15937151
Marque: Metro™ LTSM60US
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Veillez à ce que vos travailleurs restent en sécurité dans le laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec dosseret, cadre à 3 côtés et construction en acier inox offre une propreté et une performance anticorrosion.
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Type de produit Table mobile
Dimensions (L x l x H) 59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 35 in
Hauteur (métrique) 89 cm
Comprend Dosseret avec cadre à 3 côtés, insert adaptateur
Longueur (impériale) 59,75 in
Longueur (métrique) 151,7 cm
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Largeur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 76,2 cm
Matériau Acier inoxydable