Learn More
Metro™ Starsys™ Unité d’entreposage mobile haute préconfigurée, armoire d’approvisionnement général, triple de large
Code produit. 15957271
Click to view available options
Nbre d’étagères:
10
12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15957271
Marque: Metro™ SXRTGS2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unités d’entreposage mobiles préconfigurées
Modèles SXRTGS2 et SXRTGS3
  • Panneaux intérieurs en polymère fendu
  • Poignée de poussée/traction gauche
  • Panneaux externes et internes en PEHD moulé
  • Encombrement : 78,3 x 65,7 x 27,9 po (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (H x L x P)
Modèles SXRTGS2 uniquement
Compartiment de gauche
  • Trois étagères en polymère (derrière la porte)
  • Porte supérieure sans verrouillage solide à charnière gauche 225°
  • Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
  • Trois tiroirs en polymère 3 po (76 mm)
  • Deux tiroirs en polymère 6 po (152 mm)
  • Un tiroir en polymère 9 po (229 mm)
  • Dimensions : 33 x 17 x 22 po (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
Compartiment du milieu
  • Trois étagères en polymère (derrière la porte)
  • Porte supérieure sans verrouillage solide à charnière droite 225°
  • Étagère à tiroir supérieur au niveau intermédiaire (sans verrouillage)
  • Deux tiroirs en polymère 6 po (152 mm)
  • Deux tiroirs en polymère 9 po (229 mm)
  • Dimensions : 33 x 17 x 22 po (839 x 43,2 x 22 cm) (H x L x P)
Compartiment de droite
  • Deux étagères qwikSLOT en fil chromé fixe
  • Trois étagères en fil chromé à extension complète
  • Porte haute sans verrouillage solide à charnière droite 270°
  • Tiroir bleu ardoise et poignées de porte
  • Dimensions : 66 x 18 x 22 po (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Modèles SXRTGS3 uniquement
Compartiment de gauche (Double largeur)
  • Trois étagères double largeur qwikSLOT en fil chromé fixe
  • Quatre étagères en fil chromé pleine extension double largeur
  • Jeu de portes à verrouillage solide à fermeture centrale 225° (verrou de sécurité/2 touches)
  • Dimensions : 66 x 38 x 22 po (167,7 x 96,6 x 55,9cm) (H x L x P)
Compartiment de droite (double largeur)
  • Deux étagères à largeur unique qwikSLOT en fil chromé fixe
  • Quatre étagères à fil chromé pleine extension simple largeur
  • portes à verrouillage solide à charnière droite 225° (verrou de sécurité/2 touches)
  • Poignées de porte taupe
  • Dimensions : 66 x 18 x 22 po (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (H x L x P)
Spécification
Type de produit Unité de stockage
Couleur Lumière taupe
Type de hotte Haute à triple largeur
Profondeur (impériale) 27,9 in
Profondeur (métrique) 70,8 cm
Hauteur (impériale) 78,3 in
Hauteur (métrique) 198,8 cm
Nbre de tiroirs 10
Nbre d’étagères 10
Matériau de l’étagère polymère
Largeur (impériale) de la hotte 65,7 in
Largeur (impériale) 65,7 in
Largeur (métrique) de l’armoire 166,8cm
Largeur (métrique) 166,8 cm
Avec roulettes Oui
Matériau polymère