Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception exceptionnelle à fil ouvert de la tablette en treillis métallique Metro Super Adjustable Super Erecta™ permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières.
Marque: Metro™ A2448NS
Informations supplémentaires : Poids : 5.91200kg
Includes: Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires : Montants SiteSelect™ (vendus séparément).
Description
- Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide sans outils
- Les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Résistance à la corrosion maximale
- La surface non poreuse se nettoie facilement
- Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
- Garantie de 1 an
- Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
- Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Prestations de service
Un an
Spécification
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) | |
24 in | |
61 cm | |
121,9 cm |
Quatre manchons/cales non conducteurs | |
48 in | |
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Acier inoxydable |