Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception exceptionnelle à fil ouvert de la tablette en treillis métallique Metro Super Adjustable Super Erecta™ permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières.
Marque:  Metro™ A3048NS
Informations supplémentaires : Poids : 7.62400kg
Code produit. 15936861
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Includes: One pack of nonconductive wedges (four pairs).
Requires : SiteSelect™ Posts (sold separately).
Description
Description
  • Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity
  • Assembles quickly without tools
  • Assembled units are nonconductive
  • Maximum corrosion resistance
  • Nonporous surface is easily cleaned
  • Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
  • Patented corner release system allows for easy height adjustment
  • Custom position your shelves for maximum storage density
  • One-year warranty
Capacity:
  • Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
  • Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Spécification
Spécification
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm)
30 in.
76.2 cm
122 cm
Four non conductive sleeve/wedges
48 in.
Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system
Stainless Steel