Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Description
Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les montants sont disponibles en acier chromé, en acier inoxydable de type 304 et en Metroleal3. Metroseal 3 est doté d’une protection antimicrobienne Microban et bénéficie d’une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
- Rainures de 1 po (2,5 cm) d’intervalle
- Les montants sont dotés de double rainure de 8 po (20,3 cm) d’intervalle pour en faciliter l’identification
Informations sur la commande
La hauteur comprend le boulon et le bouchon de mise à niveau. Étagères et montants vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mobile Shelving Post |
| Matériau | Chrome |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Hauteur (impériale) | 33,75 in |
| Hauteur (métrique) | 85,75 cm |
| Modèle | Mobile |