Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Descrizione
Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les montants sont disponibles en acier chromé, en acier inoxydable de type 304 et en Metroleal3. Metroseal 3 est doté d’une protection antimicrobienne Microban et bénéficie d’une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
- Rainures de 1 po (2,5 cm) d’intervalle
- Les montants sont dotés de double rainure de 8 po (20,3 cm) d’intervalle pour en faciliter l’identification
Order Info
La hauteur comprend le boulon et le bouchon de mise à niveau. Étagères et montants vendus séparément.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Stationary Shelving Post |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Hauteur (impériale) | 62,6 in |
| Hauteur (métrique) | 159 cm |
| Modèle | Stationnaire |
| Finition | Époxy Metroseal 3 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.