Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 in
14 po
18 in
18 po
21 in
21 po
24 in
Longueur (impériale):
24 in
24 po
30 in
36 in
36 po
42 in
42 po
48 in
48 po
60 in
60 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en forme de C inoxydable pour les applications de lavage de chariot ou autoclave corrosif à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solid Shelf |
| Couleur | Silver |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Dimensions (L x l) | 60 x 14 po (152,4 x 35,5 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Longueur (impériale) | 60 po |
| Longueur (métrique) | 152,4 cm |
| Largeur (impériale) | 14 po |
| Largeur (métrique) | 35,5 cm |