Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Code produit. p-4246804
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Chrome
Epoxy vert Metroseal
Metroseal 3 avec Microban™
Néant
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15917301
Marque: Metro™ TTM18S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
Informations sur la commande
  • Les étagères sont commandées séparément
  • Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Type de produit Kit d’unité mobile
Finition Néant
À utiliser avec (équipement) Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Comprend Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
Poids (impériale) 32 lb
Poids (métrique) 14,4 kg
Largeur (impériale) d’étagère 18 po
Largeur (impériale) 20,25 in
Largeur (métrique) d’étagère 45,7 cm
Largeur (métrique) 51,4 cm
Matériau Acier inoxydable