Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Click to view available options
Dimensions (L x l):
35,5 x 182,9 po. (14 x 72 cm)
45,7 x 121,9 po. (18 x 48 cm)
45,7 x 183 po. (18 x 72 cm)
45,7 x 61 po. (18 x 24 cm)
45,7 x 91,4 po. (18 x 36 cm)
53 x 106,6 po. (21 x 42 cm)
53 x 21,9 po (21 x 48 cm)
53 x 37 po. (21 x 54 cm)
53 x 63 po (28 x 28 cm)
53 x 76 po. (30 x 30 cm)
61 x 106,6 po (24 x 42 cm)
61 x 121,9 po. (24 x 48 cm)
61 x 137 po. (24 x 54 cm)
61 x 152,4 po. (24 x 60 cm)
76 x 121,9 po. (30 x 48 cm)
76 x 182,9 po (30 x 72 cm)
76 x 91,4 po. (30 x 36 cm)
91 x 152,4 cm
91 x 182,9 po. (36 x 72 cm)
91 x 91 po (36 x 36 cm)
Profondeur (métrique):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Acier inoxydable poli de type 304
- Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
- Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Specifica
Specifica
| Type de produit | Wire Shelf |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Profondeur (impériale) | 36 po |
| Profondeur (métrique) | 910 mm |
| Dimensions (L x l) | 91 x 182,9 po. (36 x 72 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Manchons et cales en plastique |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto