Learn More
Metro™ Supports d’étiquettes gris pour étagères grillagées
Click to view available options
Taille de l’étiquette (impériale):
3 x 1,25 po.
13 x 1,25 po.
19 x 1,25 po.
25 x 1,25 po.
31 x 1,25 po.
43 x 1,25 po.
55 x 1,25 po.
Taille de l’étiquette (métrique):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gris
- Conservez les étiquettes les plus commerciales de 1,25 po. (32 mm)
- Étiquettes non fournies
Spécification
Spécification
| Type de produit | Label Holder |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (équipement) | Metrotrade; Super Erectatrade;, Super réglabletrade; 2, qwikSLOTtrade;, étagères en fil métallique Drop Mattrade;, étagères à cantilever |
| Taille de l’étiquette (impériale) | 3 x 1,25 po. |
| Taille de l’étiquette (métrique) | 7,5 x 3,2 cm |
| Modèle | Solide |
| Plage de températures (impériale) | -18 à 120,2deg;F |
| Plage de températures (métrique) | –28 à 49deg;C |
| Matériau | Plastique |