Learn More
Metro™ Roulettes à tige en polymère MetroMax iQ™
Pour une utilisation avec tous montants pour roulettes à tige mobiles en polymère MetroMax i
85.50€ - 138.00€
Spécification
Diamètre (impériale) 5 in
Diamètre (métrique) 12,7 cm
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Plage de températures (impériale) –20 à 120deg;F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Matériau Type de produit Surface de roulement Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Type de produit Surface de roulement Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11751049
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
5PCBXM
polymère Roulettes à tige de frein PUR Antimicrobien ; résistant à la corrosion
138.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15906741
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
5PCXM
polymère Roulette à tige pivotante PUR Antimicrobien ; résistant à la corrosion
128.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11741049
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
5PCX
polymère Roulette à tige pivotante PUR Résistants à la corrosion
85.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Nettoyage aisé
  • Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
  • Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
  • Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
  • Roue en polyuréthane de 5 po (127 mm) de diamètre
  • Roulement d’essieu à manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
  • Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
  • Charge nominale de 300 lbs. (135 kg)
  • Plage de températures : -20 à 120°F (-29 à 49°C) [Continu]
  • Tampons inclus
Spécification
Spécification
5 in
Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
–20 à 120deg;F
PUR
polymère
12,7 cm
300 lb
–49 à 49deg;C