Learn More
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309936
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30309936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309936 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC15208000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metsulfovax
CAS 21452-18-6
Noms d’analytes ou de composants Metsulfovax
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H12 N2 O S
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide)
Formule InChI InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Type de solution Neat
SMILES Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2
Nom IUPAC 2,4-diméthyl-N-phényl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 232.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 232.067 g/mol