Learn More
Mettler Toledo™ Accessoire pour titrateur : Récipients de titration
Artikelnummer. 10354510 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Type:
Récipient de titrage en verre de 100 mL
Récipient de titrage en verre de 250 mL
Packungsgröße:
10 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Packungsgröße
10354510 Récipient de titrage en verre de 250 mL 10 pièces
17107151 Récipient de titrage en verre de 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10354510 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 00023515
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Le bon bécher pour le bon échantillon
  • 09-313-151D : Béchers en verre de 250 ml pour une fixation directe au support de titration (lot de 10)
  • 09-313-151Q : Béchers en verre de 80 ml (lot de 20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Récipient de titrage en verre de 250 mL
À utiliser avec (application) Titration
Matériau Verre
Quantité 10 Pk.
Volume (métrique) 250 mL
À utiliser avec (équipement) Titrateur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.