Learn More
Mettler Toledo™ Accessoire pour titrateur : Récipients de titration
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
- 09-313-151D : Béchers en verre de 250 ml pour une fixation directe au support de titration (lot de 10)
- 09-313-151Q : Béchers en verre de 80 ml (lot de 20)
Spécification
Spécification
| Type | Récipient de titrage en verre de 100 mL |
| À utiliser avec (application) | Titration |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 20 Pk. |
| Volume (métrique) | 80 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Titrateur |