Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampons Redox
Code produit 10494071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Redox Tampon ; UH = 427 mV
Redox Tampon ; UH/pH : 0,1
Conditionnement:
6 x 250 ml
Bouteille 6 x 30 mL
Flacon de 250 ml
Conditionnement:
180mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement Conditionnement
10494071 Redox Tampon ; UH = 427 mV Flacon de 250 ml 250mL
12661306 Redox Tampon ; UH = 427 mV 6 x 250 ml -
10246082 Redox Tampon ; UH/pH : 0,1 Bouteille 6 x 30 mL 180mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10494071 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51350060
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes Redox.
Comprend un certificat d’inspection de qualité qui garantit les valeurs indiquées et la traçabilité.
Certifications
Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon de 250 ml
Certificat d’analyse Certificat d’inspection de qualité
Résistivité 220 mV
Couleur Transparent, jaune
pH 7
Point d’ébullition ∼100 °C
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau
Type Redox Tampon ; UH = 427 mV