Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
Description
- Complètement miscible
- Livré avec un certificat de contrôle qualité
- Traçabilité NIST
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | ∼100 °C |
| Couleur | Transparent |
| pH | 10,012 |
| Type de solution | Tampon pH |
| Conditionnement | Flacon de 250 ml |
| Comprend | Certificat d’inspection de qualité |
| Informations sur la solubilité | Complètement miscible dans l’eau |