Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
Code produit 12663516
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
10,012
4
4,006
7
Conditionnement:
1 pièce
250mL
600mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
12663516 4 600mL
12699235 4,006 250mL
10643131 10,012 250mL
12723161 7 600mL
12127800 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12663516 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51302069
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
  • Complètement miscible
  • Livré avec un certificat de contrôle qualité
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition ∼100 °C
Couleur Transparent, rouge
pH 4
Type de solution Tampon pH
Conditionnement 30 sachets de 20 ml
Comprend Certificat d’inspection de qualité
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau