Learn More
Mettler Toledo™ Solutions tampon : pH standard
Code produit 12699235
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
10,012
4
4,006
7
Conditionnement:
1 pièce
250mL
600mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
12699235 4,006 250mL
10643131 10,012 250mL
12723161 7 600mL
12127800 4 1 pièce
12663516 4 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12699235 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51350052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    31.00€ / 250mL
    Économisez 5.70€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de stockage et de recharge pour électrodes de pH
  • Complètement miscible
  • Livré avec un certificat de contrôle qualité
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition ∼100 °C
Couleur Transparent
pH 4,006
Type de solution Tampon pH
Conditionnement Flacon de 250 ml
Comprend Certificat d’inspection de qualité
Informations sur la solubilité Complètement miscible dans l’eau