Learn More
Étalons de conductivité pour sondes de conductivité METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
Description
- Pour la vérification quotidienne : pour surveiller l’état de l’électrode et garantir la précision de la mesure
- Pour l’étalonnage initial des électrodes à constante cellulaire nominale
- Veillez à bien visser le bouchon immédiatement après l’utilisation (sachets minimisant les risques d’erreur dus à l’interaction environnementale)
- Normes de conductivité susceptibles de changer les valeurs lorsqu’elles sont exposées à l’environnement ; l’évaporation de l’eau augmente les valeurs de conductivité
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium Chloride Solution |
| Conditionnement | 30 x 20 ml |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Traçabilité au NIST | oui |
| Conductivité | 1 413 μS/cm |
| Formule moléculaire | KCl |
| Couleur | Bleues/blanches |
| pH | Environ 6 |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Show More |