Learn More
Mettler Toledo™ Flacon en verre ambré pour autotitrateur Karl Fischer DL12K
Code produit 11381650 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11381650 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11381650 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 71296
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
S’utilise avec l’autotitrateur Karl Fischer DL12K.
Capacité 1 L ; Fourni avec l’autotitrateur 09-313-146 et la burette 09-313-151S. S’utilise également avec l’autotitrateur Karl Fischer DL18K1 de Mettler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Flacon