Learn More
Mettler Toledo™ Tube pour burette DL12K pour titrateurs Mettler Toledo
Code produit 10773212 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tube d’aspiration
Longueur (impériale):
32,62 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (impériale) Conditionnement
10773212 Tube d’aspiration 32,62 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10773212 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 00025688
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation avec les titrateurs Mettler Toledo.
Utilisez le tube d’aspiration 09-313-151J et le tube de distribution 09-313-151H avec embout siphon comme pièces de rechange pour les burettes série DV1000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube d’aspiration
Longueur (impériale) 32,62 po
Longueur (métrique) 830 mm