Learn More
METTLER TOLEDO™ EasyPlus Titreur de pH facile
Code produit 16279481 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
16279481 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16279481 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30060041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5554.55€
    5364.33€ / 1 pièces
    Économisez 190.22€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Includes
Éléments de livraison standard :
  • Capteur de pH aqueux EG11-BNC
  • EasyPlus Burette 20 ml
  • EasyPlus Service de tubulure
  • 1011
  • EasyPlus tête de titration du SG
  • EasyPlus Tube de dessiccation
  • Valve
  • Embout de flacon
  • Insérer la tête de titration du groupe de titrage
  • Kit de couvercle de Burette
Utilisé pour automatiser et accélérer les titrages acide/base simples. Le EasyPlus Le titrateur de pH Easy est idéal pour déterminer la teneur en acidité des boissons, l'alcalinité des réactifs et produits chimiques de nettoyage, la teneur en acides gras libres des huiles de cuisson, ainsi que l'alcalinité (valeur m) et l'acidité (valeur p) de l'eau.
  • Conception et fabrication suisses conformes aux normes logicielles et matérielles les plus élevées
  • Construction de composants de haute qualité, capables de résister aux conditions de laboratoire difficiles
  • Conception compacte permettant de réaliser facilement tout titrage de base.
  • Intégré iTitrate™ L'intelligence de l'instrument ne nécessite que le réglage de quelques paramètres avant qu'il ne soit prêt pour le titrage.
  • Donne des résultats précis, reproductibles et répétables
  • Affiche automatiquement les résultats, qui sont enregistrés et disponibles pour impression ou transfert vers EasyDirect™ logiciel
  • Une interface de type application pour smartphone permet de contrôler toutes les fonctions principales de l'instrument, ce qui la rend facile à utiliser.
  • LongClick™ permet de lancer la dernière analyse sans avoir à naviguer constamment dans les analyses de routine
  • EasySetup guide les étapes d'installation et de programmation
  • La navigation simple et intuitive est disponible en 14 langues, dont l'arabe, le chinois, le thaï, le portugais et l'anglais.
  • Réduit le temps de formation grâce à une interface utilisateur de type application, tout en augmentant la vitesse et la simplicité du travail.
  • Répond à tous les besoins en titrage acide/base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) 0.1
Précision (pH) 0.01
Précision (température) 0,2 °C
Option de rétro-éclairage Oui
Options de blanc Valeur variable ou fixe
Tailles des burettes 10 mL, 20 mL (livraison standard) ou 50 mL
Points d’étalonnage 2
Points d’étalonnage (pH) 4.10/9.21/11.00; 1,68/4,00/10,01 ; 1,680/4,003/12,460 ; ou défini par l’utilisateur
Certifications/Conformité CE, CSA
Types de connecteurs BNC, USB UN, USB B, Mini-DIN, RCA
Cycles par titration Le nombre maximal d'échantillons dans une série est de 5. Lorsque vous choisissez cette option, la valeur moyenne et l'écart-type relatif (RSD) sont calculés.
Détails de la gestion des données Exporter via USB , USB Imprimante
Description pH facile
Type d’affichage 4,3 in, 480 x 272 pixels RVB
Type Titrateur automatisé
Points d’équivalence Détection jusqu'à 3
À utiliser avec (application) Potentiométrie - titrages acide/base
Comprend Capteur EG11-BNC de pH aqueux, EasyPlus burette 20mL, EasyPlus instrument de tubulure, EasyStir GT, EasyPlus tête de titrage GT, EasyPlus tube de séchage, valve, tête de flacon, ensemble d'inserts pour tête de titrage GT, ensemble de couvercles de burette
Entrées BNC, USB UN, USB B, Mini-DIN, RCA
Clavier Écran tactile
Langues 15
Matériau PP GF30
Méthodes Titrages acido-basiques au point final ou au point d'inflexion/d'équivalence
Modèle pH facile
Alimentation électrique 24 V CC / 1,25 A, 100 à 240 V ±10 % 50/60 Hz
Précision 0.5% RSD
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) 0 à 14
Gamme d’humidité relative Max. 80 % à 31 °C
Résolution ±0,1 mV
Résolution (mV) ±0,1 mV
Résolution (température) 0,1 °C
ID de l’échantillon Aucun, Fixe, Variable
Taille de l’échantillon Défini par l'utilisateur
Vitesses de la sonde d’agitateur Faible, Moyen, Élevé, Maximum
Gamme de température (impériale) ambiante 41 à 104 °F
Plage de températures (métrique) 0 à 100 °C
Plage de température (métrique) ambiante 5 à 40 °C
Sélection de la température °C /°F
Heure et Date Oui
Contrôle du processus de titration Normal, Rapide, Prudent, Très prudent, Défini par l'utilisateur
Assistant de configuration de la titration iTitrate
Types de titration Direct, compensation rétroactive, compensation à blanc
Micrologiciel pouvant être mis à jour Oui
Volume (métrique) d’échantillon Bécher de 100 mL
Garantie 12 mois
Dimensions (L x l x H) 220 x 170 x 350 mm
Largeur (impériale) 6,7 in
Largeur (métrique) 170 mm
Profondeur (impériale) 8,66 in
Profondeur (métrique) 220 mm
Tension 100/240 V ±10%
Fréquence 50/60 Hz
Fonctions relatives à la burette EasyPlus burette de 20 mL (incluse)