Learn More
Mettler Toledo™ Accessoires pour instruments de mesure FiveEasy
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
- Fournit une tension de 9 VCC à l’instrument
- 100-240 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur d’alimentation |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | pH |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Comprend | 5 connecteurs FiveEasy™ |
| Tension | 100/240 V |
| À utiliser avec (équipement) | Mètres FiveEasy |