Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Code produit 12669185 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
0,5 mol/L de MgSO4
1 mol/l de KNO3
3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement):
ISE Bromure
ISE Calcium
ISE Fluorure
ISE Potassium
ISE d'ammoniaque
Électrodes sélective d’ions Nitrate
Électrodes sélective d’ions chlorure
Conditionnement:
20mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage À utiliser avec (équipement) unitSize
12669185 1 mol/l de KNO3 ISE Bromure 20mL
12699185 0,5 mol/L de MgSO4 ISE Calcium 20mL
12679185 1 mol/l de KNO3 Électrodes sélective d’ions chlorure 20mL
12689185 3 mol/l de KCl ISE Fluorure 20mL
12619195 0,5 mol/L de MgSO4 Électrodes sélective d’ions Nitrate 20mL
12609195 0,5 mol/L de MgSO4 ISE Potassium 20mL
10320662 0,5 mol/L de MgSO4 ISE d'ammoniaque 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12669185 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340029
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrolyte pour ISE de bromure, 20 ml
À utiliser avec (équipement) ISE Bromure
Type Solution de remplissage ISE
Type de solution de remplissage 1 mol/l de KNO3
À utiliser avec (application) Détermine la concentration de bromure dans les échantillons
Conditionnement Flacon
Quantité 20 mL
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 176°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C