Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Spécification
Spécification
| Description | Électrolyte pour ISE de calcium, 20 ml |
| À utiliser avec (équipement) | ISE Calcium |
| Type | Solution de remplissage ISE |
| Type de solution de remplissage | 0,5 mol/L de MgSO4 |
| À utiliser avec (application) | Détermine la concentration de calcium dans les échantillons |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 20 mL |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 122°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° à 50°C |