Description
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
- Ion électrolyte B (pour électrode sélective d’ions à chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure), 475 ml
- ISA pour électrode calcium, 475 ml
- ISA pour électrode potassium, 475 ml
- ISA pour électrode nitrite, 475 ml
- Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 ml
- Fluor TISAB II avec CDTA, 3790 ml
- Fluor TISAB III avec CDTA (concentré), 475 ml
Spécification
Spécification
| Description | perfectION potassium ISA |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode potassium |
| Type | Solution ISA |
| Type de solution de remplissage | Potassium |
| Conditionnement | 475 ml |
| Quantité | 475 ml |