Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de pH de titration en verre prêtes à l’emploi
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
Includes
25 ml d’électrolyte de référence, câble amovible et certificat de qualité avec numéro de série unique (tous les modèles sauf DGi114SC, qui contient un capteur à puce)
- Système de référence ARGENTHAL™ présent
- Contient de l’électrolyte de référence rechargeable
- Le matériau de la tige est en verre
- Longueur, 150 mm ; Diamètre, 12 mm
Modèles DGI101-SC et DGI102-Mini
- Verre à membrane de type U
- Le diaphragme est une broche en céramique
- Trappe d’ions argent pour s’assurer que l’électrolyte est totalement exempt d’ions argent
DGi111-SC
- Verre à membrane de type HA
- Le diaphragme est une broche en céramique
- Trappe d’ions argent pour s’assurer que l’électrolyte est totalement exempt d’ions argent
DGi113-SC
- Verre à membrane de type cylindrique A41
- Jonction à manchon amovible en PTFE
- Manchon en verre intégré pour une fixation sécurisée dans la tête de titration
DGi115-SC
- Verre à membrane de type cylindrique HA
- Jonction à manchon fixe en verre rodé
- Trappe d’ions argent pour s’assurer que l’électrolyte est totalement exempt d’ions argent
DGi114-SC
- Verre à membrane de type cylindrique HA
- Jonction à manchon amovible en PTFE
DGI116-Solvant
- Membrane en verre sphérique A41 de faible résistance pour une réponse rapide et sensible au pH et une résistance chimique
- Jonction à manchon en verre facile à nettoyer fournissant un débit d’électrolyte uniforme
- Protection en or pour une protection électrique et statique efficace
- Jonction à manchon mobile en verre rodé
DGI117-Eau
- Construction à double jonction
- Jonction à manchon fixe en verre rodé
- Comprend un capteur de température Pt1000
- Manchon en verre intégré pour une fixation sécurisée dans la tête de titration
- Protection en or contre les effets électrostatiques
- Verre à membrane de type sphérique LoT
- Membrane en verre sphérique de faible résistance
- Bouchon à vis MultiPin™ pour un raccordement sécurisé de l’électrode combinée et du câble de la sonde de température
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S12 |
| Jonction | Broche en céramique |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode de pH Plug and Play |
| Type de solution de remplissage | 3 mol/L de KCl |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures directes du pH et les titrations acide/base |
| Comprend | Puce de capteur, pour solutions aqueuses |
| Référence interne | ARGENTHAL |
| Afficher plus |