Learn More
Mettler Toledo™ Pièces de rechange pour le titrateur automatique Karl Fischer™ V20
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
- Accessoire pour burettes de titration DV1000
- Pour une protection pour les titrants contre l’humidité ou le CO2
- Avec housse
Spécification
Spécification
| Type | Coupelle de séchage |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la teneur en eau |
| Poids (métrique) | 453.5 g |