Learn More
METTLER TOLEDO™ Kit d’instrument de mesure de pH / conductivité / de paillasse avec oxygène dissous S479 SevenExcellence™
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
Includes
Instrument de mesure à trois voies de pH / mV / conductivité / oxygène dissous SevenExcellence (instrument avec unité d’extension pH / mV, de conductivité et d’oxygène dissous) ; capteur InLab™ ExpertPro-ISM (pH), capteur InLab 731-ISM (conductivité) et capteur InLab OptiOx (oxygène dissous numérique) ; tampons de pH ; étalons de conductivité ; comprimés d’étalonnage zéro oxygène ; guides de mesure du pH, de la conductivité et de l’oxygène dissous ; support d’électrode uPlace™, couvercle semi-transparent, instructions d’utilisation, installation, logiciel PC LabX™ direct pH, déclaration de conformité et certificat de test
Le kit d’instrument de mesure S479 contenant un instrument de mesure SevenExcellence, une électrode, des accessoires pour réaliser des mesures de pH, de la conductivité, de l’oxygène dissous, de la résistivité, de la salinité, des TDS, de la DBO, de redox/ORP et de l’ISFET
- Il est possible d’équiper le SevenExcellence avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer le pH, la conductivité, la résistivité, l’ISE, la salinité, les TDS, le Redox / ORP et l’IFSET.
- Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
- Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
- Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
- Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
- Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
- Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
- Maintenance préventive et entretien disponibles via le service METTLER TOLEDO
Spécification
Spécification
| Description | Appareil de mesure du pH / de conductivité / d’OD S479-K SevenExcellence |
| Canaux | Multicanaux |
| Type d’affichage | Color TFT |
| Indice IP | IP54 |
| Measurement Modes | pH, Conductivity, Dissolved Oxygen |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | 0 to 600% |
| Gamme (mV) | -2000 to 2000 mV |
| Gamme (pH) | -2.000 to 20.000 |
| Gamme (résistivité) | 0.01 to 100 MOhm-cm |
| Gamme (salinité) | 0 to 80 ppt |
| Afficher plus |