Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre de paillasse SevenExcellence™ S400
Code produit 13440679 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Kit S400 - Applications biologiques et des sciences de la vie
Kit S400 - Applications standard
pH-mètre S400
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
13440679 pH-mètre S400 1 pièce
13457806 Kit S400 - Applications standard 1 pièce
13420679 Kit S400 - Applications biologiques et des sciences de la vie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13440679 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30046240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’instrument de mesure S400 mesure le pH, le redox/ORP et l’ISFET. Il est possible de l’équiper avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’OD, la BOD, l’ISE, la salinité et les TDS. Il dispose d’un écran tactile intuitif, de la capacité de créer des raccourcis de mesure et peut exporter les données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS.
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure du pH, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’oxygène dissous, l’ISE, la salinité, les TDS, et la BOD.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • *Compatible avec nos électrodes ISM qui capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
  • Maintenance préventive et entretien disponibles via le service METTLER TOLEDO
Informations sur la commande
  • S400 Basic : SevenExcellence pour pH / mV (instrument avec une unité d’expansion pour pH / mV et deux unités d’expansion vierges)
  • S44-Kit : Version du kit (S400-Basic, plus InLab™ Expert Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
  • S400-Bio : Version du kit de biotechnologie (400-Basic, plus kit de câbles InLab Routine Pro-ISM, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
  • S400-ISFET : Version du kit ISFET (S400-Basic, plus capteur ISFET de laboratoire InLab490, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
  • S400-Micro : Version du kit Life Science (S400-Basic, plus InLab Ultra-Micro, guide des sachets de mesure et d’étalonnage du pH)
  • S400-UMIX : Version du kit de reproductibilité (S400-Kit, plus agitateur magnétique uMix™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend pH-mètre S400 ; support d’électrodes ; 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7, 9,21 et 10,01 ; clé d’activation de pH EasyDirect (logiciel de gestion des données pH) ; certificat de test
Précision (température) ±0,1°C
Précision (mV) ± 0,1
Précision (pH) ±0,002
Sorties USB, RS-232, Ethernet
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Points d’étalonnage (pH) Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur
Gamme (mV) -2000 à 2000
Résolution (mV) 0,1/1mV
Plage de températures (métrique) -30°C à +130°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage TFT
Mémoire 250 analyses (20 000 points de données)
Points de données 20,000
Modèle pH-mètre S400
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2 000 mS/cm
Langues Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Canaux Monocanal
Points d’étalonnage (conductivité) 13 standards prédéfinis et 20 standards définis par l’utilisateur