Learn More
METTLER TOLEDO™ pH-mètre / conductimètre de paillasse SevenExcellence™ S470
Code produit 13400689 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Instrument de mesure de pH/conductivité S470
Kit S470 - Conforme USP/EP
Kit S470 : applications standard
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
13400689 Kit S470 : applications standard 1 pièce
13496618 Instrument de mesure de pH/conductivité S470 1 pièce
13457816 Kit S470 - Conforme USP/EP -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13400689 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30046253
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’instrument de mesure S470 mesure le pH, la conductivité, la résistivité, le redox/ORP, les TDS, la salinité et l’ISFET. Il est possible de l’équiper avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer l’oxygène dissous, la BOD et l’ISE. Il dispose d’un écran tactile intuitif, de raccourcis de mesure et peut exporter les données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS.
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure du pH, de la conductivité, de la résistivité, de Redox / ORP, des TDS, de la salinité et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer l’oxygène dissous, l’ISE et la BOD.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire à la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties RS-232, USB-A, USB-B, LAN, mini-LTW, mini-DIN, BNC, Cinch / RCA
Précision (conductivité) ± 0,5 %
Précision (mV) ± 0,1mV
Précision (pH) ± 0,002
Points d’étalonnage (conductivité) 13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur
Points d’étalonnage (ionométrie) Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur
Points d’étalonnage (pH) Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 20 tampons définis par l’utilisateur
Points de données 20 000
Type d’affichage TFT
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 0,01 à 100 mégohm/cm
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0,001 mg/l à 1000 g/l
Résolution (ions spécifiques) 0,001 à 1
Résolution (pH) 0,001/0,01/0,1
Plage de températures (métrique) –30°C à +130°C
Comprend Instrument de mesure de pH/conductivité S470, électrode de pH InLab Expert Pro-ISM (câble de 1,2 m), électrode de conductivité InLab 731-ISM (câble de 1,2 m), support d’électrode, 2 sachets de tampons chacun pour pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, 2 sachets standard chacun pour 1413 uS/cm et 12,88 mS/cm, clé d’activation du pH EasyDirect, certificat de test, guide de mesure du pH, guide de mesure de conductivité / OD
Modèle Kit S470 : applications standard
Gamme (ions spécifiques) 0 à 999999 mg/l
Résolution (conductivité) 0.001 μS/cm à 2000 mS/cm
Résolution (mV) 0.1/1 mV
Résolution (résistivité) 0,001 à 1
Résolution (salinité) 0,001 à 1
Résolution (TDS) 0,001 à 1
Précision de la température ± 0,1°C
Résolution de la température 0,1°C