Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51302611
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.37000kg
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel pour Seven2Go Pro uniquement
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (selon le modèle) pour Seven2Go Pro uniquement
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Spécification
±0.1mV | |
4 x AA | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
IP 67 | |
-2 à 19,999 | |
Électrode de température / oxygène dissous InLab 605-ISM ; électrode de pH / température InLab Expert Go-ISM | |
Kit d’instrument de mesure et électrode, comprend un câble de 2 m et 2 clips d’électrodes | |
plusmn;0,2deg;°C | |
0 à 40deg;C |
±0,002 | |
5 | |
LCD | |
-1999 à 1999 mV | |
0,1 / 0,01 / 0,001 | |
Double canal ; pH / ORP/ ion, OD | |
0,1 mV | |
32deg; à 104deg;F | |
0,1deg;C |