Learn More
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Code produit 15355083 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
DOmètre S9
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, rH
Canaux:
1
2
Monocanal
Type de produit:
Appareil de mesure avec kit biotechnologique
Appareil de mesure avec kit de bioéthanol
Compteur avec kit DBO
Compteur avec kit alimentaire
Compteur avec kit de terrain
Compteur avec kit de terrain, câble de 2 m
Compteur avec kit de terrain, câble de 5 m
Compteur avec kit standard
Conductimètre
Conductimètre / pH-mètre
Domètre
Instrument de mesure OD portable
Instrument de mesure avec kit fluorure
Instrument de mesure avec kit standard
Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP
Instrument de mesure pH/ions/cond.
Kit de mesure avec éclairage
Kit de multimètre avec électrodes
pH-mètre/ionomètre/oxygène dissous
pH-mètre/mV
pH-mètre/mV et ionomètre
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Canaux Type de produit unitSize
15355083 Seven2Go Pro S8 1 pH-mètre/mV et ionomètre 1 pièce
10205774 SevenGo Duo SG23 2 Kit de multimètre avec électrodes 1 kit
10379304 SevenGo Duo SG23 2 Conductimètre / pH-mètre 1 pièce
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Compteur avec kit de terrain, câble de 2 m 1 kit
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Compteur avec kit de terrain, câble de 5 m 1 kit
10422005 SevenGo Duo SG68 2 pH-mètre/ionomètre/oxygène dissous 1 pièce
10717315 SevenGo Duo SG68 2 Kit de multimètre avec électrodes 1 pièce
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Kit de multimètre avec électrodes 1 pièce
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15345073 Seven2Go S3 1 Conductimètre 1 pièce
15355073 Seven2Go S3 1 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15365073 Seven2Go S3 1 Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15375073 Seven2Go S3 1 Appareil de mesure avec kit de bioéthanol 1 pièce
15385073 Seven2Go S4 Monocanal Domètre 1 pièce
15395073 Seven2Go S4 Monocanal Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15305083 Seven2Go S4 Monocanal Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15315093 DOmètre S9 Monocanal Compteur avec kit standard 1 pièce
15325093 DOmètre S9 Monocanal Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15335093 DOmètre S9 1 Compteur avec kit DBO 1 pièce
15395063 Seven2Go S2 1 pH-mètre/mV 1 pièce
15305073 Seven2Go S2 1 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15315073 Seven2Go S2 1 Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15325073 Seven2Go S2 1 Compteur avec kit alimentaire 1 pièce
15335073 pH, rH 1 Kit de mesure avec éclairage 1 pièce
15375083 Seven2Go Pro S8 1 Compteur avec kit de terrain 1 pièce
15385083 Seven2Go Pro S8 1 Appareil de mesure avec kit biotechnologique 1 pièce
15395083 Seven2Go Pro S8 1 Instrument de mesure avec kit fluorure 1 pièce
15305093 DOmètre S9 1 Instrument de mesure OD portable 1 pièce
10430665 SevenGo Duo SG78 2 Instrument de mesure pH/ions/cond. 1 pièce
11957981 SevenGo Duo SG98 2 Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15355083 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30207874
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument, LabX direct pH, câble USB, clip pour électrode, accessoires de base, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
Étanche à l’eau et à la poussière, instrument de mesure classé IP67 pour les mesures portables ou sur le terrain. Instruments de mesure portables compatibles avec le pH, les électrodes sélectives d’ions, de conductivité, d’oxygène dissous et d’ions.
  • Anti-poussière
  • Étanche
  • Classé IP67
  • pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
  • Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
  • Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
  • Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
  • Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (ion) ± 0,5 %
Précision (mV) ± 0,1
Précision (pH) ± 0,002
Autonomie de la batterie 200 à 250 h
Type de batterie 4 x AA ou 1,3 V NiMH acc.
Points d’étalonnage 5
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Détails de la gestion des données Micro-USB (périphérique USB)
Points de données 2000 (conforme aux BPL)
Canaux 1
Type d’affichage LCD
Indice IP IP67
Measurement Modes pH, Ion
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001/0,01/0,1
Plage de températures (métrique) -5 °C à +130 °C (ATC), -30 °C à +130 °C (MTC)
À utiliser avec (application) Non applicable
Comprend Instrument de mesure uniquement
Entrées BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch)/fiche banane 2 mm
Modèle Seven2Go Pro S8
Type de produit pH-mètre/mV et ionomètre
Résolution (mV) 0,1, 1
Précision de la température ± 0,2°C si T :0° à 105°C ; ± 0,5°C si T<0°C ou T> 105°C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 222 x 70 x 35mm
Poids (métrique) 290 g