Learn More
- Home
- Products
- pH et électrochimie
- Instruments de mesure pour l’électrochimie
- Multimètres
- METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
METTLER TOLEDO™ pH / conductivité / oxygène dissous / ionomètres portatifs
Code produit 15395063 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
DOmètre S9
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, rH
Canaux:
1
2
Monocanal
Type de produit:
Appareil de mesure avec kit biotechnologique
Appareil de mesure avec kit de bioéthanol
Compteur avec kit DBO
Compteur avec kit alimentaire
Compteur avec kit de terrain
Compteur avec kit de terrain, câble de 2 m
Compteur avec kit de terrain, câble de 5 m
Compteur avec kit standard
Conductimètre
Conductimètre / pH-mètre
Domètre
Instrument de mesure OD portable
Instrument de mesure avec kit fluorure
Instrument de mesure avec kit standard
Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP
Instrument de mesure pH/ions/cond.
Kit de mesure avec éclairage
Kit de multimètre avec électrodes
pH-mètre/ionomètre/oxygène dissous
pH-mètre/mV
pH-mètre/mV et ionomètre
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
30 product options available for selection
| Code produit | Modèle | Canaux | Type de produit | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15395063 | Seven2Go S2 | 1 | pH-mètre/mV | 1 pièce |
| 10205774 | SevenGo Duo SG23 | 2 | Kit de multimètre avec électrodes | 1 kit |
| 10379304 | SevenGo Duo SG23 | 2 | Conductimètre / pH-mètre | 1 pièce |
| 11967981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Compteur avec kit de terrain, câble de 2 m | 1 kit |
| 11918011 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Compteur avec kit de terrain, câble de 5 m | 1 kit |
| 10422005 | SevenGo Duo SG68 | 2 | pH-mètre/ionomètre/oxygène dissous | 1 pièce |
| 10717315 | SevenGo Duo SG68 | 2 | Kit de multimètre avec électrodes | 1 pièce |
| 10042274 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Kit de multimètre avec électrodes | 1 pièce |
| 10297814 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15345073 | Seven2Go S3 | 1 | Conductimètre | 1 pièce |
| 15355073 | Seven2Go S3 | 1 | Instrument de mesure avec kit standard | 1 pièce |
| 15365073 | Seven2Go S3 | 1 | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15375073 | Seven2Go S3 | 1 | Appareil de mesure avec kit de bioéthanol | 1 pièce |
| 15385073 | Seven2Go S4 | Monocanal | Domètre | 1 pièce |
| 15395073 | Seven2Go S4 | Monocanal | Instrument de mesure avec kit standard | 1 pièce |
| 15305083 | Seven2Go S4 | Monocanal | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15315093 | DOmètre S9 | Monocanal | Compteur avec kit standard | 1 pièce |
| 15325093 | DOmètre S9 | Monocanal | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15335093 | DOmètre S9 | 1 | Compteur avec kit DBO | 1 pièce |
| 15305073 | Seven2Go S2 | 1 | Instrument de mesure avec kit standard | 1 pièce |
| 15315073 | Seven2Go S2 | 1 | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15325073 | Seven2Go S2 | 1 | Compteur avec kit alimentaire | 1 pièce |
| 15335073 | pH, rH | 1 | Kit de mesure avec éclairage | 1 pièce |
| 15355083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | pH-mètre/mV et ionomètre | 1 pièce |
| 15375083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Compteur avec kit de terrain | 1 pièce |
| 15385083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Appareil de mesure avec kit biotechnologique | 1 pièce |
| 15395083 | Seven2Go Pro S8 | 1 | Instrument de mesure avec kit fluorure | 1 pièce |
| 15305093 | DOmètre S9 | 1 | Instrument de mesure OD portable | 1 pièce |
| 10430665 | SevenGo Duo SG78 | 2 | Instrument de mesure pH/ions/cond. | 1 pièce |
| 11957981 | SevenGo Duo SG98 | 2 | Instrument de mesure de pH/ion/DO/ORP | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15395063
Fournisseur
METTLER TOLEDO™
Code fournisseur
30207949
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
624.99 EUR valable jusqu'au 2026-05-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27998" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27998" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
- Anti-poussière
- Étanche
- Classé IP67
- pH, Redox / ORP, conductivité, oxygène dissous et capacité de mesure ISE (en fonction du modèle)
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Stockage de données disponible ; capacité en fonction du modèle
- Exportez les données vers une imprimante ou un fichier Excel
- Logiciel EasyDirect disponible pour le transfert de données (en fonction du modèle)
- Étui en caoutchouc disponible pour les mesures avec une seule main
- Mallette de transport et de protection uGo incluse dans les kits sélectifs (voir la liste complète ci-dessous) ; disponible pour tous les instruments de mesure portables
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spécification
Spécification
| Précision (mV) | ± 1 |
| Précision (pH) | ± 0,01 |
| Autonomie de la batterie | 250 à 400 h |
| Type de batterie | 4 x AA ou 1,3 V NiMH acc. |
| Points d’étalonnage | 5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Points de données | 200 (mémoire) |
| Canaux | 1 |
| Type d’affichage | LCD |
| Indice IP | IP67 |
| Measurement Modes | pH |
| Gamme (mV) | -1999 à 1999 mV |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | 0,01 à 0,1 |
| Plage de températures (métrique) | -5°C à +105°C |
| À utiliser avec (application) | Non applicable |
| Comprend | Instrument de mesure uniquement |
| Entrées | BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (capteur) |
| Modèle | Seven2Go S2 |
| Type de produit | pH-mètre/mV |
| Résolution (mV) | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 222 x 70 x 35 mm |
| Poids (métrique) | 270 g |
| Afficher plus Afficher moins |