Learn More
Mettler Toledo™ Substances de référence pour humidimètre SmartCal™
Tous les produits Mettler Toledo ProduitsDescription
Includes
Achetez 12 tests, 24 tests ou StarterPac qui comprend 12 sachets ainsi que des protocoles de mesure, des modèles de rapports, un thermo/hygromètre et la documentation de validation.
- Substance de test granulaire très sensible
- Détecte de manière fiable les influences défavorables des conditions ambiantes et des dispositifs de chauffage ou de pesée imprécis
- Facile à utiliser : versez la substance de référence dans le plateau de pesée, procédez comme lors d’une mesure typique, examinez les résultats en 10 minutes
- Vérifiez les performances au laboratoire de CQ ou directement à l’usine
- Plage d'utilisation entre 70° et 230 °C
- Limites de contrôle établies pour les essais à 70° , 100° , 130° et 160 °C
SmartCal™
- Disponible en sachets, de 12 ou de 24 unités
- Fourni avec un certificat de production délivré par Mettler Toledo
- Excellent pour les industries hautement réglementées
- Spécifications supérieures à la norme SmartCal™
- Contrôle plus strict des instruments
- Disponible en sachets, de 12 ou de 24 unités
- Certifié : Fourni par lot avec certificat d’analyse délivré par l’Institut fédéral allemand indépendant pour la recherche et les essais de matériaux de Berlin (BAM, www.bam.de)
- Recommandé pour la première utilisation SmartCal usage
- Comprend 12 sachets de test avec tous les accessoires pour les tests
Informations sur la commande
Applicable aux tests des analyseurs d’humidité à halogène Mettler Toledo. Une recommandation sur la fréquence des tests, personnalisée et basée sur les risques, est disponible à l’adresse www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à halogène |
| Comprend | 24 tests |
| Quantité | 24/Pk. |
| Type | cSmartCal |