Learn More
Mettler Toledo™ Substances de référence pour humidimètre SmartCal™
Code produit 12783275 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
SmartCal StarterPac ; 12 tests plus accessoires
cSmartCal
Comprend:
12 sachets de protocoles de mesure SmartCal plus,
12 sachets de protocoles de mesure cSmartCal plus
24 tests
Conditionnement:
12 tests
24 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
12783275 SmartCal StarterPac ; 12 tests plus accessoires 12 sachets de protocoles de mesure cSmartCal plus 12 tests
12753275 cSmartCal 24 tests 24 tests
12793275 SmartCal StarterPac ; 12 tests plus accessoires 12 sachets de protocoles de mesure SmartCal plus, 12 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12783275 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30005918
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Achetez 12 tests, 24 tests ou StarterPac qui comprend 12 sachets ainsi que des protocoles de mesure, des modèles de rapports, un thermo/hygromètre et la documentation de validation.
Vérifiez les performances de votre analyseur d’humidité en seulement 10 minutes. Les substances de référence pour humidimètre Mettler Toledo SmartCal peuvent être utilisées comme tout autre échantillon, pour répondre aux exigences aussi bien de la régleme
  • Substance de test granulaire très sensible
  • Détecte de manière fiable les influences défavorables des conditions ambiantes et des dispositifs de chauffage ou de pesée imprécis
  • Facile à utiliser : versez la substance de référence dans le plateau de pesée, procédez comme lors d’une mesure typique, examinez les résultats en 10 minutes
  • Vérifiez les performances au laboratoire de CQ ou directement à l’usine
Testez les températures
  • Plage d'utilisation entre 70° et 230 °C
  • Limites de contrôle établies pour les essais à 70° , 100° , 130° et 160 °C
 SmartCal™
  • Disponible en sachets, de 12 ou de 24 unités
  • Fourni avec un certificat de production délivré par Mettler Toledo
cSmartCal™
  • Excellent pour les industries hautement réglementées
  • Spécifications supérieures à la norme SmartCal™
  • Contrôle plus strict des instruments
  • Disponible en sachets, de 12 ou de 24 unités
  • Certifié : Fourni par lot avec certificat d’analyse délivré par l’Institut fédéral allemand indépendant pour la recherche et les essais de matériaux de Berlin (BAM, www.bam.de)
StarterPac
  • Recommandé pour la première utilisation SmartCal usage
  • Comprend 12 sachets de test avec tous les accessoires pour les tests
Informations sur la commande
Applicable aux tests des analyseurs d’humidité à halogène Mettler Toledo. Une recommandation sur la fréquence des tests, personnalisée et basée sur les risques, est disponible à l’adresse www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à halogène
Comprend 12 sachets de protocoles de mesure cSmartCal plus
Quantité 12/boîte
Type SmartCal StarterPac ; 12 tests plus accessoires