Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH fluorhydrique InLab™
Code produit 10523185 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
10523185 S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10523185 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51343176
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode de pH dotée d’un corps en verre résistant à l’acide fluorhydrique.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
  • Échantillon contenant de l’acide fluorhydrique (HF)
Accessoires & entretien
  • Jonction en céramique
  • KCI 3M rechargeable (51350072) : Maintenir la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Hydrofluoric
Types de connecteurs S7
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 1 à 11
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Améliore la durée de vie et la précision des mesures à différentes températures d’échantillonnage
À utiliser avec (équipement) S7 à BNC (30281915)
Référence interne ARGENTHAL avec trappe Ag+
Membrane Verre HF
Modèle InLab™ Hydrofluoric
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Types de pointes Ampoule
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm