Learn More
Mettler Toledo™ Burette de titrage pour capteur de titrage
Code produit 10385463 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10385463 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10385463 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51107502
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Dispositif de mesure de la puce ID
Comprend des disques de valve en céramique en option pour la cristallisation des titrants.
  • Autoriser un changement rapide de titrant
  • Tube de protection rouge contre la lumière
  • Disques de soupape en PTFE remplaçables
  • Les pistons en PTFE avec joint à triple lèvre assurent une bonne étanchéité.
Compliance
ISO 8655-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Burette de titration
Comprend puce RFID
Volume (métrique) 20 mL