Learn More
Métyrapone, LoGiCal
Code produit 30463026
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463026 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463026 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1694.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metyrapone
CAS 54-36-4
Noms d’analytes ou de composants Metyrapone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H14 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridinyl-, 1-Propanone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl- (6CI,8CI), 1,2-Bis(3-pyridyl)-2-methyl-1-propanone, 2-Methyl-1,2-bis(3-pyridyl)-1-propanone, 2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Mepyrapone, Methapyrapone, Methbipyranone, Methopirapone, Methopyrapone, Methopyrinine, Methopyrone, Metopiron, Metopirone, Metopyrone, Metroprione, Metyrapon, Metyrapone, NSC 25265, Su 4885, 2-Methyl-1,2-di(beta-pyridyl)-1-propanone
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES CC(C)(C(=O)c1cccnc1)c2cccnc2
Nom IUPAC 2-méthyl-1,2-dipyridin-3-ylpropan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 226.1106 g/mol