Learn More
Novus Biologicals™ MEX3C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Zinc Finger |
| Cible | MEX3C |
| Synonyme | BM-013, FLJ38871, mex-3 homolog C (C. elegans), ring finger and KH domain containing 2, RING finger protein 194, RNA-binding protein MEX3C, RNF194 |
| Symbole de gène(s) | MEX3C |