Learn More
Chlorhydrate de mexilétine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de mexilétine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mexiletine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C |
| Nom IUPAC | 1-(2,6-diméthylphénoxy)propan-2-amine ;chlorhydrate |
| Afficher plus |