Learn More
Lonza™ Solution MgCl2 10 mM
Click to view available options
:
30 mL
Description
- Peut être utilisée comme diluant d’échantillon pour tenter de surmonter l’effet de chélation inhibiteur.
- Exemples d’échantillons dont les cations divalents chélatés comprennent l’héparine et l’EDTA.
- Peut être utilisé pour préparer les échantillons pour tout dosage LAL.
- Contient < 0,005 UE/ml d’endotoxine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MgCl2 |
| Description | Continent < 0,005 UE/ml d’endotoxine |
| Concentration | 10 mM |
| À utiliser avec (application) | PCR standard |
| Quantité | 30 mL |