Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-B*0702 ; CMV pp65 (TPRVTGGGAM)
GREENER_CHOICE
Code produit. 15623918 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
40 μl
Conditionnement:
40µL
Code produit. 15623918
Marque: IBA Lifesciences 67027001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Molécule MHC de classe I fusionnée à un Twin-Strep-tag™ et repliée avec un peptide
  • MHC I-Strep HLA-B*0702 ; CMV pp65 (TPRVTGGGAM) est une molécule MHC de classe I exprimée par recombinaison qui présente un peptide provenant d’une phosphoprotéine de cytomégalovirus (CMV) humaine (pp65).
  • Notre approche MHC I Streptamer™ est basée sur notre technologie Strep-tag et facilite le marquage des cellules T spécifiques aux antigènes réversibles.
  • Un Twin-Strep-tag™ fusionné à la MHC I-Strep permet la multimérisation des complexes MHC I sur une structure Strep-Tactin™, ce qui entraîne la formation de Streptamers MHC I.
  • Pour la multimérisation MHC I-Streps, il est possible d’utiliser des colonnes d’agarose Strep-Tactin™ TACS, des microbilles magnétiques Strep-Tactin™ ou du Strep-Tactin™ conjugué au fluorophore.
  • Ceci permet une isolation par chromatographie d’affinité ou magnétique ou une coloration cellulaire pour l’analyse et le tri par cytométrie en flux (FACS), selon les exigences expérimentales.
  • L’addition de biotine inverse la multimérisation des molécules MHC de classe I, ce qui conduit à leur dissociation des cellules cibles.
  • Les cellules sans marquage qui en résultent sont hautement viables et entièrement fonctionnelles.
  • Spécification
    Capacité (métrique) 40 μl
    Contenus des kits Réactif fluorescent pour coloration, marquage et isolement des cellules T magnétiques
    Quantité 40 μl