Learn More
Miansérine.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30459760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459760 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459760 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMMSR1438HC1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Miansérine.HCl, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Noms d’analytes ou de composants Mianserin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H20 N2 . Cl H
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14 β-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azépine chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Quantité 1 mL
Poids de la formule 300,1393 g/mol