Learn More
Chlorhydrate de miansérine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mianserin Hydrochloride |
| CAS | 21535-47-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mianserin Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H20 N2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Afficher plus |