Learn More
Chlorhydrate de miansérine, Mikromol™
Code produit 30050554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050554 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050554 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0147.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de miansérine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Noms d’analytes ou de composants Mianserin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H20 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC chlorhydrate de 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azépine
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Quantité 100 mg
Poids de la formule 300,1393 g/mol