Learn More
Miansérine N-oxyde, LoGiCal
Code produit 30460663
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460663 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460663 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0147.06
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Noms d’analytes ou de composants Mianserin N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H20 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azépine 2-oxyde
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 280.1576 g/mol