Learn More
N-oxyde de miansérine, Mikromol™
Code produit 30052454
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052454 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052454 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0147.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de miansérine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Noms d’analytes ou de composants Mianserin N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H20 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azépine 2-oxyde
Poids moléculaire (g/mol) 280.36
Quantité 100 mg
Poids de la formule 280.1576 g/mol