Learn More
Impureté F du miconazole EP (sous forme de nitrate), Mikromol™
Code produit 30464204
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464204 4 x 25 mg 100mg
30051136 25 mg 25mg
30052007 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464204 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0281.0600254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Miconazole EC Impatient F (sous forme de nittrate) Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
CAS 27220-35-5
Noms d’analytes ou de composants 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H14 Cl4 N2 O . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Miconazole Nitrate Imp. F (EP), Miconazole USP Related Compound F, Miconazole USP RC F, 1-[(2RS)-2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. F (EP) as Nitrate, Miconazole Related Compound F as Nitrate, Miconazole Impurity F as Nitrate, Miconazole Nitrate Impurity F as Nitrate, Miconazole Impurity F as Nitrate
Formule InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Type de solution Neat
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(3,4-diphényl)méthoxy]éthyl]imidazole ;acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 479.14
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 476.9817 g/mol